主要文件
Z623490
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 24 place
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL
lid
to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1195-A
參數
31,514 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG