主要文件
Z618683
Sigma-Aldrich
Eppendorf® UVette®
Starter set
别名:
biophotometer, cuvette uv, uv cuvette
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
特点
Set containing 80 UVette + 1 universal adapter for 15 mm light center height; convertible to 8.5 mm
Starter set
制造商/商品名称
Eppendorf® 4099 100.007
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单次旋转,两个光程长度!可使用 10mm 光程长度测量常规浓度的样品。对于浓度更高的样品,只需将 UVette 旋转 90° 并使用更短的 2mm 光程长度。4 个透明光学窗片,在 200-1600nm 范围内紫外线和可见光可穿透。漏斗形基座防止毛细管效应,确保样品位于测量区域的中央。这种新型 UVette 是 Eppendorf 生物光度计的理想搭档。对于其他光度计或分光光度计,必须使用接头才能插入 Uvette。这种接头使 UVette 与对应的光程高度对齐,并且用作最佳导光小孔和小测量体积使用。UVettes 单独包装,不含 DNA、RNase 和蛋白质,并且防划痕和灰尘。
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)