主要文件
Z371076
Sigma-Aldrich
透析袋夹
yellow, size 110 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123102
NACRES:
NB.22
物料
yellow
尺寸
110 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
夹紧盖可轻轻锁住透析管,从而提供了无节的防漏密封。可与纤维素酯、再生纤维素和PVDF透析膜一起使用。封盖完全由尼龙66制成,工作温度范围为0-90°C,并可使用环氧乙烷、γ-辐射、乙醇或福尔马林进行灭菌。
可使用不同的颜色对样本进行编码。为获得最佳效果,请选择比透析管宽度宽4-10 mm的封盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)