主要文件
Z363472
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 台架衬垫
Labmat roll, orange, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122300
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Bel-Art
卷宽度
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性工作台和抽屉衬垫可防止表面出现污点和磨损。聚乙烯薄膜衬垫是防滑的,当吸收剂上表面吸附水溶液、乙醇溶液和腐蚀性溶液时,可防止大多数液体浸透。
特点和优势
  • 高度吸收的上表面吸收高达420ml/m²的水、染料、腐蚀性化学品或放射性溶液
  • 柔性聚乙烯薄膜背垫防滑,防止大多数溶液的浸透
  • 提供 50.8cm (20”) 宽 x 15.2 m (50 ft.) 卷材,或 50.8 x 61cm (20 x 24”) 预切割板材
  • 卷材可使用 Science ware 安全切割器(F21012-0000)轻松切割,如果卷材保留在分配器中也可使用剪刀。
法律信息
Labmat is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1