主要文件
Z359017
Nalgene® 冻存盒
CryoBox 100, 10 × 10 array
别名:
cryovial storage box, freezer storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123304
NACRES:
NB.22
物料
polycarbonate
特点
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Nalgene® 5026-1010
技术
cryopreservation: suitable
长度 × 宽度 × 高度
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对于1.0 mL和1.5 mL系统的超紧凑型储存,100个小瓶或其他类似尺寸的小瓶。冻存盒适用于大多数现有的垂直冻存架,冻存架间距为2英寸。
用于在机械或液氮冷冻箱中超低温储存低温小瓶。 可用温度范围:−196至+121℃。在箱中模制到网格系统中的数字与在盖子上打印的数字相对应。 盖键合到箱上,因此标记将始终匹配。 箱接受带有标记的书写。
法律信息
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)