主要文件
Z358274
Sigma-Aldrich
Nalgene® 过滤接收瓶
bottle capacity 1000 mL
别名:
瓶口过滤器瓶, 过滤储存瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
polystyrene housing
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Nalgene® 455-1000
瓶容量
1000 mL
过滤器容量
1000 mL
颈尺寸
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚苯乙烯用防漏聚乙烯螺旋盖贮存。配合 Nalgene 真空过滤系统使用;也适用于一次性储存容器。
特点和优势
  • Nalgene™ filter unit receiver bottles are ideal for storing samples.
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic bottles are leakproof for sample protection.
  • Gamma-sterilization and low extractables minimizes contamination of the filtrate.
  • Compatible with the Nalgene® vacuum filtration system.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)