Merck
Y3252
Millipore
酵母甘露糖醇琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171605
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.8±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
rhizobiaceae
應用
用于土壤微生物比如根瘤菌的培养、分离和计数。
成分
成分 (g/L):
酵母提取物,1.00
甘露糖醇,10.00
磷酸氢二钾,0.50
硫酸镁,0.20
氯化钠,0.10
碳酸钙,1.00
琼脂,15.00
準備報告
将 27.8 g酵母甘露醇琼脂悬浮在1000 毫升蒸馏水中。加热至沸腾以完全溶解培养基。在15 lbs. 压力(121°C)加热15分钟进行高压蒸汽灭菌。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Subba Rao, N.S.
Soil Microorganisms and Plant Growth, 142-142 (1977)