主要文件
WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 250 ea
製造商/商標名
B01547WA (Nasco)
寬度 × 長度 × 厚度
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
容量
1627 mL capacity(55 oz)
相关类别
一般說明
Filter blender bag without tape and wire closure.
法律資訊
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)