主要文件
WH0003039M2
Sigma-Aldrich
单克隆抗-HBA1 小鼠抗
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
抗-CD31, 抗-MGC126895, 抗-MGC126897, 抗-血红蛋白,α1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4F9, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
技术
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG2aκ
GenBank登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HBA1(3039)
相关类别
一般描述
位于16号染色体上的人类α珠蛋白基因簇跨度约30 kb,包括七个基因座:5′- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta - 3′.α-2(HBA2)和α-1(HBA1)编码序列相同。这些基因在5′非翻译区和内含子上略有不同,但在3′非翻译区上却有显着差异。两个α链加上两个β链构成HbA,在正常成人生活中,HbA约占总血红蛋白的97%;α链与δ链结合构成HbA-2,HbA-2与HbF(胎儿血红蛋白)构成成人血红蛋白的其余3%。α地中海贫血是由每个α基因的缺失以及HBA2和HbA1的缺失引起的。还报道了一些非缺失性α地中海贫血。(由RefSeq提供)
免疫原
HBA1(NP_000549, 33 a.a.~ 142 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
MFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPAVHASLDKFLASVSTVLTSKYR
外形
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
法律信息
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)