主要文件
TRT51086
Compact 4 Drawer Locking Cart
teal (drawers)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123305
NACRES:
JA.01
物料
polyethylene
teal (drawers)
制造商/商品名称
TrippNT 51086
宽度 × 高度 × 直径
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
重量
49 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)