Merck
T5888
Sigma-Aldrich
三棕榈酸甘油酯
≥99%
别名:
TG(16:0/16:0/16:0), 三棕榈酸甘油酯, 三软脂酸甘油酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)14COOCH2]2CHOCO(CH2)14CH3
CAS号:
分子量:
807.32
Beilstein:
1811188
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
生物来源
semisynthetic
方案
≥99%
表单
powder
官能团
ester
脂质类型
neutral glycerides
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
三棕榈酸甘油酯是一种单纯的饱和甘油酯。它主要以固态形式存在于棕榈和椰子油中。它占棕榈油的1-11%,具有很高的熔点。
应用
三棕榈酸甘油酯已被用作参考标准品,
  • 用于建立巴西固氮螺菌脂质定量用的校准曲线
  • 家蚕胚胎和胚外卵黄脂质的薄层色谱定量分析
  • 小球藻 Neochloris minuta 微藻细胞中三酰甘油的定量分析
生化/生理作用
三棕榈酸甘油酯是一种能够有效递送药物的载体分子,并用于固态脂质纳米颗粒制剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tripalmitin nanoparticle formulations significantly enhance paclitaxel antitumor activity against breast and lung cancer cells in vitro
Leiva M, et al.
Scientific reports, 7(1), 13506-13506 (2017)
Isothermal crystallization of tripalmitin in sesame oil
Dibildox-Alvarado E and Toro-Vazquez JF
Journal of the American Oil Chemists' Society, 74(2), 69-76 (1997)
Changes in lipid droplet localization during embryogenesis of the silkworm, Bombyx mori
Yamahama Y, et al.
Zoological Science, 25(6), 580-587 (2008)
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 1 (2006)
Starch, Lipid, and Protein Accumulation in Nutrient-Stressed Microalgal Cells Studied Using Fourier Transform Infrared Microscopy
Hastings G, et al.
Frontiers in Science, Technology, Engineering and Mathematics, 2(2), 1-1 (2018)