Key Documents
T2918
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 50 mL
别名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
無菌
non-sterile
特點
RCF 100,605 × g
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
Nalgene® 3139-0050
標稱容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
With sealing cap
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries