一般描述
Greiner 离心管
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。
法律信息
其他客户在看
商品
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.