主要文件
SYNP192010
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
别名:
Synthware P192010, Pasteur pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech P192010
瓶容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
应用
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)