主要文件
SRP0645
Sigma-Aldrich
PD-1, FLAG® -His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
20 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... PDCD1(5133)
一般說明
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. T
外觀
Aqueous solution
法律資訊
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)