SML3173
加替沙星 倍半水合物
≥98% (HPLC)
别名:
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
InChI key
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)