Merck
SML2946
Sigma-Aldrich
生物素-苯胺
≥98% (HPLC)
别名:
(3aS,4S,6aR)-N-[2-(4-氨基苯基)乙基]六氢-2-氧代-1H-噻吩[3,4-d]咪唑-4-戊酰胺, N-(4-氨基苯乙基)-5-((3aS,4S,6aR)-2-氧代六氢-1H-噻吩[3,4-d]咪唑-4-基)戊酰胺, N-(4-氨基苯乙基)生物素酰胺, 生物素-苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N4O2S
分子量:
362.49
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCC3=CC=C(C=C3)N
InChI
1S/C18H26N4O2S/c19-13-7-5-12(6-8-13)9-10-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)21-18(24)22-17/h5-8,14-15,17H,1-4,9-11,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
AHRRICHWBPPWDZ-ZOBUZTSGSA-N
生化/生理作用
一种优于生物素基酪氨酰胺(生物素-苯酚;BP)的底物,用于 APEX2 介导的 RNA 的邻近标记。
生物素-苯胺(Btn-An) 是一种优于生物素基酪氨酰胺(生物素-苯酚;BP)的底物,可用于 APEX2 介导的 RNA 邻近标记(使用 0.5 mM 底物和 0.4-10 μg RNA/点进行斑点印迹,∼高 25 倍) )。Btn-An 特异性标记线粒体而非细胞质中的 mRNA,这些 mRNA 在可表达线粒体基质(mito-APEX2) 中的 APEX2 的活 HEK293T 稳定系中。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ying Zhou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(34), 11763-11767 (2019-06-27)
The subcellular organization of biomolecules such as proteins and nucleic acids is intimately linked to their biological functions. APEX2, an engineered ascorbate peroxidase that enables proximity-dependent labeling of proteins in living cells, has emerged as a powerful tool for deciphering