Merck
SML2826
Sigma-Aldrich
NVS-MLLT-1
≥98% (HPLC)
别名:
(S)-N-(2-((2-Methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)isoquinoline-6-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23N5O
分子量:
385.46
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3