主要文件
SML2511
Sigma-Aldrich
左羟丙哌嗪
别名:
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20N2O2
CAS号:
分子量:
236.31
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
表单
powder
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
InChI key
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)