Merck
SML2170
Sigma-Aldrich
HX531
≥98% (HPLC)
别名:
4-(5H-2,3-(2,5-二甲基-2,5-己基)-5-甲基- 8-硝基二苯并[b,e][1,4]二氮杂-12-基)-苯甲酸, 4-(7,8,9,10-四氢-5,7,7,10.10-五甲基-2-硝基-5H-苯并[b]萘并[2,3-e][1,4]-二氮杂-12-基)-苯甲酸, HX 531, HX-531
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H29N3O4
分子量:
483.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C1=CC2=C(C(C)(CCC2(C)C)C)C=C13)C(C=C4)=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34)
InChI key
SXKPGYKPQPYJER-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
HX-531是类视黄醇X受体(RXR)的有效拮抗剂,IC50值为18 nM。HX531已用于许多研究类视黄醇和RXR活性在糖尿病、帕金森氏′病等疾病中的各种作用,通常用作激动剂(如贝沙罗汀)的对照。 最近显示它可以促进白色脂肪形成分化,并抑制基础和贝沙罗汀诱导的棕色脂肪形成分化。
类视黄醇X受体(RXR)拮抗剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)