Merck
SML1745
Sigma-Aldrich
Raptinal
≥95% (HPLC)
别名:
9H,9′H-9,9′-联芴-9,9′-二甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H18O2
CAS号:
分子量:
386.44
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=CC(C1=C2C=CC=C1)(C3(C=O)C4=C(C5=C3C=CC=C5)C=CC=C4)C6=C2C=CC=C6
InChI
1S/C28H18O2/c29-17-27(23-13-5-1-9-19(23)20-10-2-6-14-24(20)27)28(18-30)25-15-7-3-11-21(25)22-12-4-8-16-26(22)28/h1-18H
InChI key
GLANOOJJBKXTMI-UHFFFAOYSA-N
应用
Raptinal 在 30 分钟内(10 μM)完全释放细胞色素 c,并在一小时内激活 caspase-3。尽管在癌症和非癌细胞培养中均具有一般的细胞毒性(24 小时内细胞死亡诱导 EC50 = 0.6-3.4 μM),但小鼠单次 60 mg/kg 静脉注射 7 天后未观察到血液学毒性。研究表明,每日腹腔注射剂量(20 mg/kg)可有效抑制小鼠 B16-F10 黑色素瘤和 4T1 乳腺癌在体内的扩大(分别在 6 天内分别降低约 60% 和 50%)。
生化/生理作用
Raptinal 是一种细胞可透过的二芴-二甲醛化合物,可作为线粒体途径介导的内源性凋亡的快速激活剂。
线粒体途径介导的内源性凋亡的快速激活剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)