主要文件
SML1583
Sigma-Aldrich
玫瑰黄色素
≥95% (HPLC)
别名:
8-二甲基氨基核黄素, 8-脱甲基-8-(二甲氨基)-核黄素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H23N5O6
CAS号:
分子量:
405.41
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存条件
protect from light
颜色
faint red to very dark brown-red
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)N(C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
InChI key
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
玫瑰黄素是一种具有抗菌活性的黄素单核苷酸(FMN)和核黄素的类似物。
玫瑰黄素是一种具有抗菌活性的黄素单核苷酸(FMN)和核黄素的类似物。 玫瑰黄素通过黄素激酶被转化为黄素单核苷酸(FMN)类似物玫瑰黄素单核苷酸(RoFMN),并通过FAD合成酶被转化为黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)类似物玫瑰黄素腺嘌呤二核苷酸(RoFAD),并充当核黄素拮抗剂。 玫瑰黄素是细菌核黄素核糖开关的抑制剂,该开关是存在于非编码RNA中的顺式调节元件,可特异性结合天然配体以调节基因表达。 玫瑰黄素(转换为RoFMN)会阻止黄素单核苷酸核糖开关介导的ribB基因表达,而该过程是核黄素生物合成所必需的。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Maira Rivera et al.
Nucleic acids research, 52(6), 3164-3179 (2024-02-20)
The capacity of riboswitches to undergo conformational changes in response to binding their native ligands is closely tied to their functional roles and is an attractive target for antimicrobial drug design. Here, we established a probe-based fluorescence anisotropy assay to