化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C74H108N14O17/c1-40(2)31-52(64(94)84-59(39-90)68(98)85-58(38-89)67(97)83-57(74(104)105)33-42(5)6)80-71(101)62(43(7)8)86-70(100)61-19-14-30-88(61)73(103)56(36-46-37-77-51-17-10-9-15-49(46)51)82-66(96)54(35-45-22-26-48(92)27-23-45)79-69(99)60-18-13-29-87(60)72(102)55(32-41(3)4)81-65(95)53(34-44-20-24-47(91)25-21-44)78-63(93)50(76)16-11-12-28-75/h9-10,15,17,20-27,37,40-43,50,52-62,77,89-92H,11-14,16,18-19,28-36,38-39,75-76H2,1-8H3,(H,78,93)(H,79,99)(H,80,101)(H,81,95)(H,82,96)(H,83,97)(H,84,94)(H,85,98)(H,86,100)(H,104,105)/t50-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-/m0/s1
InChI 密鑰
FZNPYIAZMDBRLC-RKNDTPCJSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3