化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C=C1)=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2)=N3)=C4N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N4
InChI
1S/C20H11F6N3O/c21-19(22,23)14-10-15(20(24,25)26)29-18(27-14)16(11-6-8-13(30)9-7-11)17(28-29)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,30H
InChI 密鑰
AEZPAUSGTAHLOQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PHTPP 也被称为 4-[2-苯基-5,7-双(三氟甲基)吡唑并 [1,5- a -嘧啶-3-基] 苯酚 (PHTPP)。阻断下丘脑弓状核 (ARH) 内去甲肾上腺素 (NE) 的低血糖增强作用。
PHTPP是选择性雌激素受体β(ERβ)全拮抗剂,对ERβ的选择性是ERα的36倍。PHTPP已被用作区分两种雌激素受体的各种活性。与ERβ比例,雌激素在一些表达ERα的肿瘤中可以产生相反的作用,ERα增强和ERβ抑制肿瘤细胞生长。PHTPP是一种选择性的ERβ拮抗剂,可显着促进同时表达两个受体的克罗地亚纳米级SKOV3和OV2008的细胞生长。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3