化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product deirved from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3