Merck
SMB00543
Sigma-Aldrich
Piperolein A
≥90% (LC/MS-UV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H25NO3
CAS号:
分子量:
315.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥90% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CCCCC1)CCCC/C=C/C2=CC(OCO3)=C3C=C2
InChI
1S/C19H25NO3/c21-19(20-12-6-3-7-13-20)9-5-2-1-4-8-16-10-11-17-18(14-16)23-15-22-17/h4,8,10-11,14H,1-3,5-7,9,12-13,15H2/b8-4+
InChI 密鑰
MIWPBXQTBYPJEF-XBXARRHUSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3