Merck
SMB00202
Sigma-Aldrich
Undulatoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18O9
CAS号:
分子量:
354.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥90% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1
InChI
1S/C16H18O9/c1-6-2-8(18)12-9(19)3-7(4-10(12)23-6)24-16-15(22)14(21)13(20)11(5-17)25-16/h2-4,11,13-17,19-22H,5H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
BYYDEEAJCDGLER-YMILTQATSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)