Merck
SMB00065
Sigma-Aldrich
异色酮VI
≥90% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H28ClNO5
分子量:
433.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥90% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)\C=C(C)\C=C\C1=CC2=C(Cl)C(=O)[C@](C)(OC(C)=O)C(=O)C2=CN1CCO
InChI
1S/C23H28ClNO5/c1-6-14(2)11-15(3)7-8-17-12-18-19(13-25(17)9-10-26)21(28)23(5,30-16(4)27)22(29)20(18)24/h7-8,11-14,26H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,15-11+/t14-,23+/m0/s1
InChI key
ZQLIAKJHIRHCFA-XIIQHIPDSA-N
一般描述
Natural product derived from fungal source.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)