Merck
SMB00039
Sigma-Aldrich
Elmycin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20O6
分子量:
344.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1CC(=O)C2=C(C1)CC(O)C3(O)C(O)c4c(O)cccc4C(=O)C23
InChI
1S/C19H20O6/c1-8-5-9-7-13(22)19(25)16(14(9)12(21)6-8)17(23)10-3-2-4-11(20)15(10)18(19)24/h2-4,8,13,16,18,20,22,24-25H,5-7H2,1H3
InChI 密鑰
PKPHZFVECLENRP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)