主要文件
SBP4377
Sigma-Aldrich
Nhe-1 (AB1) Blocking Peptide for PRS4377
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
品質等級
形狀
liquid
物種活性
mouse, human, rat
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
20 amino acids near the carboxy terminus of human Nhe-1.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody PRS4377.