主要文件
SBP3500978
Sigma-Aldrich
ACE2 Blocking Peptide for SAB3500978
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
品質等級
形狀
liquid
物種活性
human
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
14 amino acids near the amino terminus of human ACE2.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody SAB3500978.