质量水平
重组
expressed in E. coli
方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
aqueous solution
比活
≥200 units/mg protein
分子量
74 kDa
UniProt登记号
应用
genomic analysis
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PADI4(23569)
一般描述
肽基精氨酸脱亚胺酶(PAD)进行蛋白质的翻译后脱亚胺。PAD 是钙依赖性酶,可催化 L-精氨酸残基转化为 L-瓜氨酸。催化反应如下:
2+
Ca 蛋白质--[L-精氨酸] + H2O ––––> 蛋白质--[L-瓜氨酸]
哺乳动物 PAD 亚型有五种,它们的底物特异性和组织分布不同。PAD 酶有高度同源性,具有 50-60% 的序列相似性。1 PAD 通过组蛋白 H3、H2A 和 H4 上精氨酸残基的瓜氨酸化在基因调控中发挥重要作用。PAD 的过度表达见于类风湿性关节炎、阿尔茨海默病、多发性硬化症、狼疮、帕金森病和癌症等疾病 。2,3
PAD4在免疫系统中广泛表达,在各种肿瘤和癌细胞系中具有表达病理学。5在细胞中,PAD4 存在于细胞质和细胞核中。PAD4 活性与类风湿性关节炎(RA) 的发展和进展相关。.2,5一项小鼠研究表明,抗瓜氨酸自身免疫导致 RA 的发展机制。6
这种重组人 PAD4 在大肠杆菌中表达为融合蛋白。通过 HRV3C 蛋白酶消化去除融合伴侣,然后进行色谱纯化。
2+
哺乳动物 PAD 亚型有五种,它们的底物特异性和组织分布不同。PAD 酶有高度同源性,具有 50-60% 的序列相似性。1 PAD 通过组蛋白 H3、H2A 和 H4 上精氨酸残基的瓜氨酸化在基因调控中发挥重要作用。PAD 的过度表达见于类风湿性关节炎、阿尔茨海默病、多发性硬化症、狼疮、帕金森病和癌症等疾病 。2,3
PAD4在免疫系统中广泛表达,在各种肿瘤和癌细胞系中具有表达病理学。5在细胞中,PAD4 存在于细胞质和细胞核中。PAD4 活性与类风湿性关节炎(RA) 的发展和进展相关。.2,5一项小鼠研究表明,抗瓜氨酸自身免疫导致 RA 的发展机制。6
这种重组人 PAD4 在大肠杆菌中表达为融合蛋白。通过 HRV3C 蛋白酶消化去除融合伴侣,然后进行色谱纯化。
生化/生理作用
在体外,钙是肽酰精氨酸脱亚胺酶活性所必需的。
单位定义
一个单位将在37°C,pH 7.7下每小时从BAEE产生 1μ摩尔N-α -苯甲酰瓜氨酸乙酯。
外形
以溶于10mM Tris-HCl,pH 7.5,500mM NaCl,1mM EDTA和1mM DTT的水性溶液形式提供。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Pekka Rappu et al.
Frontiers in oncology, 12, 1035188-1035188 (2022-12-20)
Protein arginine deiminases (PADs) are intracellular enzymes that may, especially in pathological conditions, also citrullinate extracellular substrates, including matrisome proteins such as structural proteins in extracellular matrix (ECM). PADs are abundantly expressed in human cancer cells. Citrullination of matrisome proteins