主要文件
SAB5702159
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 Antibody, clone 7Y3B10, Rabbit Monoclonal
别名:
NIMA-related kinase 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
無性繁殖:
7Y3B10, monoclonal
application:
WB
物種活性:
rat, rat, human
技術:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
7Y3B10, monoclonal
形狀
liquid
分子量
32 kDa
物種活性
rat, rat, human
濃度
0.54 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLYSLCKKIEQCDYPPLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTASS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEK7(140609)
一般說明
NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 203-302 of human NEK7 (Q8TDX7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)