Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5700627
Sigma-Aldrich
兔抗-TNF-α抗体
别名:
DIF, TNF, TNF alpha, TNF-α, TNFA, TNFSF2, TNLG1F
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
25
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
0.46 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TNF(7124)
一般描述
该基因编码一种属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族的多功能促炎细胞因子。该细胞因子主要由巨噬细胞分泌。它可以结合并通过其受体 TNFRSF1A/TNFR1 和 TNFRSF1B/TNFBR 发挥作用。该细胞因子参与调节广泛的生物过程,包括细胞增殖、分化、凋亡、脂质代谢和凝血。该细胞因子与多种疾病有关,包括自身免疫性疾病、胰岛素抵抗和癌症。在小鼠中进行的敲除研究也表明了该细胞因子的神经保护功能。
免疫原
含有与人 TNF(NP_000585.2)氨基酸 1-233 对应的序列的重组融合蛋白。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油,pH7.3 的 PBS。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)