Merck
SAB4700048
Sigma-Aldrich
单克隆抗CD3-FITC 小鼠抗
clone MEM-57, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.44
生物源
mouse
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MEM-57, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD3E(916)
一般說明
CD3 分子由定位于人染色体 11q23.3 的基因编码。编码的蛋白质以CD3ε、CD3γ和CD3δ三种亚型形式存在,每个都包含一个N端胞外域、一个跨膜片段和一个胞质域。CD3 是在所有人 T 淋巴细胞表面表达的 20kDa 糖蛋白。
抗体 MEM-57 与人 CD3 复合物的 γ-ε 和 δ-ε 二聚体反应,CD3 复合物是在外周血 T 淋巴细胞和成熟胸腺细胞上表达的较大的多亚基 T 细胞受体复合物(CD3/TCR)的一部分。
免疫原
人胸腺细胞和 T 淋巴细胞
應用
该试剂设计用于使用 20 μL 试剂/100 μL 全血或 1e6 细胞悬液对人全血细胞进行流式细胞术分析。小瓶(2 mL)的含量足以进行 100 次测试。
生化/生理作用
包含 CD3ε、CD3γ 和 CD3δ 的 T 细胞受体 CD3 复合物,主要参与诱导导致 T 细胞活化的早期代谢事件。在 T-B+ NK+ 严重合并免疫缺陷症(SCID)患者中观察到了 CD3ε 突变。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
含 15 mM 叠氮化钠和 0.2% 不含高级蛋白酶的 BSA 作为稳定剂的磷酸盐缓冲液中的溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
The T cell receptor/CD3 complex: a dynamic protein ensemble.
Clevers H
Annual Review of Immunology, 629-662 (1988)
Lito A Papaxenopoulou et al.
iScience, 25(12), 105522-105522 (2022-11-30)
Staphylococcus aureus can lead to chronic infections and abscesses in internal organs including kidneys, which are associated with the expansion of myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and their suppressive effect on T cells. Here, we developed a mathematical model of chronic
A novel pathogenic frameshift variant of CD3E gene in two T-B+ NK+ SCID patients from Turkey.
Firtina S
Immunogenetics, 69, 653-659 (2017)
Most Jacobsen Syndrome Deletion Breakpoints Occur Distal to FRA11B
Michaelis RC
American Journal of Medical Genetics, 76, 222-228 (1998)
Notch signaling induces cytoplasmic CD3 epsilon expression in human differentiating NK cells.
De Smedt M
Blood, 110, 2696-2703 (2007)