主要文件
SAB4502581
Sigma-Aldrich
抗-视黄酸受体β,C-末端 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
HBV激活的蛋白, RAR-β, RAR-ε, 核受体1B2, 视黄酸受体β
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
無性繁殖:
polyclonal
物種活性:
mouse, human
citations:
6
技術:
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50 kDa
物種活性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RARB(5915)
相关类别
一般說明
抗-维甲酸受体β抗体可检测总维甲酸受体β蛋白的内源性水平。
视黄酸受体β(RARB)由位于人类染色体3p24.2-p25上的基因所编码。编码的蛋白属于核受体超家族。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人维甲酸受体β的合成肽而制备的。
免疫原范围:331-380
生化/生理作用
视黄酸受体β(RARB)可以与其配体视黄酸(RA))和类视黄醇相互作用,并在肺的正常发育中起着至关重要的作用。 它也参与哺乳动物上皮细胞的生长调节。 在各种癌症(包括甲状腺癌)中,RARB是一种肿瘤抑制蛋白。
该基因突变与无眼症和/或小眼症和膈疝的发生有关。由RARβ甲基化引起的RARβ基因失活可促进非小细胞肺癌(NSCLC)的发病机制,并成为NSLC的潜在生物标志物、风险因素和治疗靶标。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Association between Retinoic acid receptor-β hypermethylation and NSCLC risk: a meta-analysis and literature review.
Yan L, et al.
Oncotarget, 8(4), 5814?5822-5814?5822 (2017)
Elevated retinoic acid receptor β4 protein in human breast tumor cells with nuclear and cytoplasmic localization.
Karen M S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(15), 8651-8656 (1999)
A second locus for Marfan syndrome maps to chromosome 3p24.2-p25.
Gwenaelle C, et al.
Nature Genetics, 8(3), 264-268 (1994)
Jingwei Ma et al.
Nature communications, 11(1), 1769-1769 (2020-04-15)
Our current understanding of how sugar metabolism affects inflammatory pathways in macrophages is incomplete. Here, we show that glycogen metabolism is an important event that controls macrophage-mediated inflammatory responses. IFN-γ/LPS treatment stimulates macrophages to synthesize glycogen, which is then channeled
K M Sommer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(15), 8651-8656 (1999-07-21)
The transcription factor retinoic acid receptor beta(2) (RARbeta(2)) is a potent inhibitor of breast cancer cells in vitro, and studies suggest that RARbeta expression is lost in primary breast cancer. Although RARbeta(2) is selectively down-regulated at the mRNA level in