主要文件
SAB4502329
Sigma-Aldrich
抗 AMPKα 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
5′-AMP 激活的蛋白激酶, AAPK1, AMPK α-1 链, AMPK-α1, 催化 α-1 链
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 62 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AAPK1(5562)
一般描述
AMPK α(蛋白激酶 AMP 激活的催化亚基 α1)基因位于人染色体 5p13.1 上。该基因在进化上是保守的。
抗-AMPK α 抗体检测内源性总 AMPK α 蛋白水平。
免疫原
该抗血清是针对人 AMPKα 合成肽制备的。
免疫原范围:140-189
应用
兔抗AMPK α抗体可用于免疫组化。
生化/生理作用
AMPK α(蛋白激酶 AMP 激活的催化亚基 α1)基因涉及细胞周期、细胞增殖、能量代谢的调节以及雷帕霉素途径的抑制。因此,它在癌症发生中起重要作用。最近的研究表明,该基因的变化与胃癌有关。AMPK α可能通过其活化诱发脂肪组织中的抗炎反应,从而导致对肥胖的有益作用。现已确知细胞ATP或AMP水平的下降会刺激AMPK酶。激活的AMPK刺激多种途径,如线粒体生物合成、肌肉中葡萄糖转运和线粒体生物合成,从而消耗细胞ATP。另一方面,它阻止消耗ATP的合成代谢途径,包括脂肪酸和胆固醇的生物合成以及脂肪生成。AMPK 信号通路通常是出于对应激、能量缺乏和/或氧不足的响应而激活。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Additive interactions between PRKAA1 polymorphisms and Helicobacter pylori CagA infection associated with gastric cancer risk in Koreans.
Eom SY
Cancer Medicine, 5(11), 3236-3335 (2016)
A genome-wide association study identifies new susceptibility loci for non-cardia gastric cancer at 3q13.31 and 5p13.1.
Shi Y
Nature Genetics, 43(12), 1215-1218 (2011)
AMPK and HIF signaling pathways regulate both longevity and cancer growth: the good news and the bad news about survival mechanisms.
Salminen A
Biogerontology, 17(4), 655-680 (2016)
Activation of AMP-activated protein kinase rapidly suppresses multiple pro-inflammatory pathways in adipocytes including IL-1 receptor-associated kinase-4 phosphorylation.
Mancini SJ
Molecular and Cellular Endocrinology, 440, 44-56 (2017)
Interaction of renin-angiotensin system and adenosine monophosphate-activated protein kinase signaling pathway in renal carcinogenesis of uninephrectomized rats.
Yang KK
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(5) (2017)