Merck
SAB4200718
Sigma-Aldrich
抗-GABA抗体,小鼠单克隆
clone BA-4, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗ELN, 抗肌钙蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BA-4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
sheep, hamster, bovine, goat, frog, rabbit, porcine, human, guinea pig, canine
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using enzyme-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded sheep arterial tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EMILIN3(2006)
一般說明
小鼠单克隆抗弹性蛋白抗体(小鼠IgG1同种型)分离自BA-4杂交瘤,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞与来自用牛α-弹性蛋白免疫的BALB/c小鼠的脾脏细胞融合产生的。
免疫原
牛α-弹性蛋白
應用
小鼠抗弹性蛋白单克隆抗体,可用于:
  • 免疫组化
  • 免疫印迹
  • 免疫沉淀
生化/生理作用
弹性蛋白(ELN)可提供弹性,并与来自ECM的其他蛋白质整合成弹性原纤维。弹性蛋白会随着衰老和许多疾病状态而发生形态变化。此外,弹性蛋白的分子缺陷可能导致多种遗传性疾病,如瓣上主动脉瓣狭窄、角质层松弛、马凡综合征、弹性假性黄瘤和Buschke-Ollendorf综合征。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Elastin
Biochemistry of Collagens, Laminins and Elastin, 197-201 (2016)
Impaired elastogenesis in Hurler disease: dermatan sulfate accumulation linked to deficiency in elastin-binding protein and elastic fiber assembly
Hinek A and Wilson SE
The American Journal of Pathology, 156(3), 925-938 (2000)
Elastogenesis in human arterial disease: a role for macrophages in disordered elastin synthesis.
Krettek A, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 23(4), 582-587 (2003)