Merck
SAB2702266
Sigma-Aldrich
抗甲型流感病毒H1N1 HA(血凝素)单克隆抗体 小鼠抗
clone GT223, affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT223, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
influenza A virus
濃度
1mg/mL
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
流感病毒血凝素(HA)前体是由定位在片段4上的基因编码。该编码蛋白是一种76kDa的表面糖蛋白,并作为三聚体存在于病毒包膜上。
免疫原
与甲流感病毒血凝素(HA)(A/WSN/1933(H1N1))C端区域对应的重组片段。
應用
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:1000,蛋白质印迹:1:500-1:3000。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
生化/生理作用
流感病毒血凝素(HA)是禽流感病毒(AIV)疫苗的关键免疫原。活化的HA促进病毒附着在宿主细胞表面的寡糖受体上,并参与内溶酶体室构象改变后融合渗透。H3亚型HA中的226和228个残基在宿主范围限制和受体特异性方面发挥着关键作用。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
其他說明
纯化方法:蛋白G亲和纯化的
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
The role of influenza A virus hemagglutinin residues 226 and 228 in receptor specificity and host range restriction.
Vines A
Journal of Virology (1998)
A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity.
Glaser L
Journal of Virology (2005)
Barbara Szutkowska et al.
International journal of molecular sciences, 23(5) (2022-03-11)
Influenza A virus (IAV) is a member of the single-stranded RNA (ssRNA) family of viruses. The most recent global pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus has shown the major threat that RNA viruses can pose to humanity. In comparison, influenza