Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB2108842
Sigma-Aldrich
兔抗-POLQ(C端)抗体
affinity isolated antibody
别名:
CP25, HHO.C8, HOX3, HOX3C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
180 kDa
种属反应性(根据同源性预测)
bovine, rabbit, rat, horse, mouse, canine, guinea pig, human
浓度
0.5 mg/mL
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... POLQ(57396)
一般描述
POLQ属于DNA聚合酶A型家族。POLQ可能参与链间交联的修复。
免疫原
靶向人POLQ C末端区域的合成肽
序列
合成肽位于以下区域内:GHSFSFTSSDDIAEVLFLELKLPPNREMKNQGSKKTLGSTRRGIDNGRKL
外形
以0.5 mg/ml磷酸盐缓冲盐水,0.09%叠氮化钠的形式提供
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)