Merck
SAB2108685
Sigma-Aldrich
抗-KRAS
affinity isolated antibody
别名:
抗- K-RAS2A, 抗- K-RAS2B, 抗- K-RAS4A, 抗- K-RAS4B, 抗-C-K-RAS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
22 kDa
物種活性
mouse, horse, rabbit, guinea pig, rat, yeast, dog, bovine, human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
登錄號
NM_033360
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KRAS(3845)
一般說明
KRAS是小GTP酶超家族的一员。一个氨基酸的取代造成了活化突变。所产生的转化蛋白与各种恶性肿瘤有关,包括肺腺癌、粘液性腺瘤、胰腺导管癌和结肠直肠癌。
免疫原
指向人KRSA N末端区域的合成肽
生化/生理作用
KRAS是小GTP酶超家族的一员。一个氨基酸的取代造成了活化突变。所产生的转化蛋白与各种恶性肿瘤有关,包括肺腺癌、粘液性腺瘤、胰腺导管癌和结肠直肠癌。
序列
合成肽位于以下区域内: TEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETC
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3