主要文件
SAB2108515
Sigma-Aldrich
抗TWIST1
IgG fraction of antiserum
别名:
抗- BPES2, 抗 ACS3, 抗 BPES3, 抗 CRS1, 抗SCS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
21 kDa
物種活性
bovine, mouse, rat, horse, pig, human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_000474
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TWIST1(7291)
免疫原
靶向人 TWIST1 C 末端区域的合成肽
生化/生理作用
碱性螺旋-环-螺旋(bHLH)转录因子与细胞谱系的决定和分化有关。TWIST1 是一种 bHLH 转录因子,与另一种 bHLH 转录因子 Dermo1 具有相似性。该 mRNA 在胎盘组织中表达最强。在成年人中,中胚层来源的组织优先表达该 mRNA。在 Saethre-Chotzen 综合征患者中发现了该基因的突变。
序列
合成肽位于以下区域内: DKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVW
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Fangfang Li et al.
PloS one, 14(10), e0218839-e0218839 (2019-10-10)
PRR14 (Proline rich protein 14) was firstly identified for its ability to specify and localize heterochromatin during cell cycle progression. Aberrant expression of PRR14 is associated with the tumorigenesis and progression of lung cancer. However, its involvement in colon cancer