主要文件
SAB2108414
Sigma-Aldrich
抗-B3GALT2 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
49kDa
物種活性
horse, mouse, rat, dog, guinea pig, human, goat, rabbit, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... B3GALT2(8707)
mouse ... B3galt2(26878)
免疫原
靶向人B3GALT2末端区域的合成肽
生化/生理作用
B3galt2是可将半乳糖从UDP-半乳糖转移至具有末端β-N-乙酰氨基葡糖(β-GlcNAc)残基底物的β-1,3-半乳糖基转移酶。B3galt2还可以利用带有末端半乳糖残基的底物,尽管效率较低。B3galt2可参与到糖脂和糖蛋白碳水化合物部分的生物合成。
序列
合成肽位于以下区域内: RVDPVPPPNEFVFNHWRVSYSSCKYSHLITSHQFQPSELIKYWNHLQQNK
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Xun Guo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(10), e22542-e22542 (2022-09-13)
Ischemic stroke is one of the major causes of morbidity and mortality. The β-1, 3-galactosyltransferase 2 (B3galt2), a member of β-1, 3-galactosyltransferase family, is playing a vital role in the pathological process of cerebral ischemic injury, but its underlying mechanisms