Key Documents
SAB2102542
Sigma-Aldrich
抗-TRIM21 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-RNF81, 抗-RO52, 抗-SSA, 抗-SSA1, 抗含三联基元21
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
物種活性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TRIM21(6737)
免疫原
靶向人TRIM21 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
TRIM21是三重基序(TRIM)家族的成员。TRIM基序包括三个锌结合结构域,RING、B-box1和B-box2以及卷曲螺旋结构域。TRIM21是RoSSA核糖核蛋白的一部分,该蛋白包括单个多肽和四个小RNA分子之一。RoSSA颗粒定位于细胞质和细胞核。RoSSA与干燥综合征和系统性红斑狼疮患者的自身抗原相互作用,该基因编码三重基序(TRIM)家族的一个成员。TRIM基序包括三个锌结合结构域,RING、B-box1和B-box2以及卷曲螺旋结构域。编码蛋白是RoSSA核糖核蛋白的一部分,该蛋白包括单个多肽和四个小RNA分子之一。RoSSA颗粒定位于细胞质和细胞核。RoSSA与干燥综合征和系统性红斑狼疮患者的自身抗原相互作用。已经描述了该基因的选择性剪接的转录物变体,但是仅确定了一个的全长性质。文献备注:该RefSeq记录包含可用于该基因文献的子集。请查看Entrez Gene记录来获取更多文献。
序列
合成肽位于以下区域内: GELRRKQELAEKLEVEIAIKRADWKKTVETQKSRIHAEFVQQKNFLVEEE
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3