分子量
antigen ~25.3 kDa
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... C8orf33(65265)
免疫原
C8orf33 (AAH10001.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALGHLAGEAAAAPGPGTPCASRGARLPGPVSSARNPSTVCLCPEQPTCSNADSRAHPLGDEGGTASKKQKNKKKTRNRASVANGGEKASEKLAPEEVPLSAEAQAQQLAQELAWCVEQLELGLKRQKPTPKQKEQAIGAIRTLRSKRTPLPRKRQLMHSLFGDYRAQMEAEWREALRALRAAAYSAQVQPVDGATRKKSQRVCRPRSIWRAKATLDMPDEEFRFNFF
Sequence
MAALGHLAGEAAAAPGPGTPCASRGARLPGPVSSARNPSTVCLCPEQPTCSNADSRAHPLGDEGGTASKKQKNKKKTRNRASVANGGEKASEKLAPEEVPLSAEAQAQQLAQELAWCVEQLELGLKRQKPTPKQKEQAIGAIRTLRSKRTPLPRKRQLMHSLFGDYRAQMEAEWREALRALRAAAYSAQVQPVDGATRKKSQRVCRPRSIWRAKATLDMPDEEFRFNFF
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1