主要文件
SAB1405891
Sigma-Aldrich
Anti-GPX7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
CL683, FLJ14777, GPX6, NPGPx
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPX7(2882)
相关类别
免疫原
GPX7 (NP_056511.2, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAATVAAAWLLLWAAACAQQEQDFYDFKAVNIRGKLVSLEKYRGSVSLVVNVASECGFTDQHYRALQQLQRDLGPHHFNVLAFPCNQFGQQEPDSNKEIESFARRTYSVSFPMFSKIAVTGTGAHPAFKYLAQTSGKEPTWNFWKYLVAPDGKVVGAWDPTVSVEEVRPQITALVRKLILLKREDL
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1