無性繁殖
K58/35, monoclonal
物種活性
mammals
濃度
~1 mg/mL
技術
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons
western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264) , Scn11a(24046) , Scn1a(20265) , Scn3a(20269) , Scn4a(110880) , Scn5a(20271) , Scn8a(20273) , Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571) , Scn11a(29701) , Scn1a(81574) , Scn3a(497770) , Scn4a(25722) , Scn5a(25665) , Scn8a(29710) , Scn9a(78956)
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 免疫组化(1:50)
- 免疫染色(1:200)
- 免疫荧光
- 免疫细胞化学(1:100)