主要文件
S0940
Sigma-Aldrich
β-环糊精磷酸盐 钠盐
≥95%
别名:
Sodium β-cyclodextrin phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
标记范围
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)