生物来源
synthetic
质量水平
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin and microbial, tested
适用性
suitable for manufacturing use
异质活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES字符串
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
InChI key
LPUQAYUQRXPFSQ-DFWYDOINSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
应用
L-谷氨酸是一种非必需氨基酸。它可用作细胞培养基组分,用于治疗性重组蛋白和单克隆抗体的商业生物制造。
包装
该产品有以下包装尺寸:
RES5063G-A701X:100g包装
RES5063G-A702X:1kg包装
RES5063G-A704X:10kg包装
RES5063G-A705X:25kg包装
RES5063G-A701X:100g包装
RES5063G-A702X:1kg包装
RES5063G-A704X:10kg包装
RES5063G-A705X:25kg包装
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2