Merck
RAB0149
Sigma-Aldrich
人EGF ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant.
别名:
EGF ELISA 试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
种属反应性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
输入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... EGF(1950)
一般描述
人 EGF ELISA(酶联免疫法)试剂盒是定量测定血清、血浆和细胞培养上清液中人 EGF 的一种体外酶联免疫测定法。
免疫原
重组人 EGF
应用
人EGF ELISA试剂盒已用于测量脂肪来源干细胞条件培养基(ADSC-CM)中的表皮生长因子(EGF)浓度。
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
表皮生长因子(EGF)是 EGF 样生长因子家族的成员,与 EGF 受体结合。EGF 增加骨髓基质细胞(BMSC) 的增殖和迁移,从而产生成骨细胞、软骨细胞和脂肪细胞。它可以阻断胃酸和胃蛋白酶的分泌,增强胃肠道细胞的增殖。它作为各种培养细胞的强有丝分裂因子。该基因的突变与低镁血症有关
其他说明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Adipose derived stem cell conditioned medium effect on proliferation phase of wound healing in Sprague Dawley rat
Tarcisia T, et al.
Medical Journal of Indonesia, 26(4), 239-245 (2018)
Impaired basolateral sorting of pro-EGF causes isolated recessive renal hypomagnesemia
Groenestege WMT, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 117(8), 2260-2267 (2007)
Human epidermal growth factor precursor: cDNA sequence, expression in vitro and gene organization
Bell GI, et al.
Nucleic Acids Research, 14(21), 8427-8446 (1986)
Epidermal growth factor as a mechanosensitizer in human bone marrow stromal cells
Muller-Deubert S, et al.
Stem Cell Research, 24, 69-76 (2017)
Lijun Wang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(8), C710-C717 (2014-08-08)
We used primary mouse corneal epithelial cells (pMCE) to examine the role of Kcnj10 in determining membrane K(+) conductance and cell membrane potential and in regulating EGF/TGFA release. Western blot, immunostaining, and RT-PCR detected the expression of Kcnj10 in mouse